Drukuj
Wirówki stołowe i zestawy, Megafuge ST1 i ST1R Plus
Dostawca: Thermo Scientific
75009230 75009270 75009730 75009770 75016026 75016019 75017019 75016025 75016003 75017003
521-3433EA 30190 PLN
521-3433 521-3435 521-3437 521-3439 521-3444 521-3446 521-3447 521-3449 521-3457 521-3458
Wirówki stołowe i zestawy, Megafuge ST1 i ST1R Plus
Wirówki Wirówki nastołowe
Wirówki stołowe Thermo Scientific™ Megafuge ST1/ST1R Plus oferują intuicyjne sterowanie i wszechstronność zastosowania w wielu aplikacjach.
  • System automatycznego blokowania rotora
  • System aerozoloszczelny wiader ClickSeal™
  • Technologia SMARTSpin™
  • Oszczędność miejsca
  • Energooszczędna
Secure locking system allows easy push-button installation and exchange of rotors. System saves time when switching between applications. Easy access to rotor chamber offers quick cleaning, a healthier working environment and longer unit life.
Rozwiązanie bioizolacyjne zamykane na zatrzask; eliminuje zakrętki i skomplikowane klipsy. System umożliwia wygodne otwieranie/zamykanie jedną ręką, przyjazną w rękawiczkach. System posiada certyfikat CAMR™ w Porton Down w Wielkiej Brytanii.
Zaawansowany system zarządzania wirnikiem maksymalizuje przyspieszenie, hamowanie i nierównowagę obciążenia resztkowego dla każdej opcji wirnika i łyżki. Technologia optymalizuje bezpieczeństwo i poprawia separację.
Kompaktowe wymiary blatu optymalizują obszar roboczy, ergonomiczna wysokość i zakrzywiona konstrukcja ze zmotoryzowanym zatrzaskiem pokrywy zapewniają łatwe wkładanie i wyjmowanie próbek, łatwe czyszczenie i zwiększają bezpieczeństwo użytkownika.
System oferuje do 40% oszczędności w zużyciu energii w przypadku standardowych protokołów przemysłowych, takich jak standardowa separacja krwi lub przetwarzanie probówek stożkowych.
Certyfikaty: Wirówki IVD wraz z komponentami są urządzeniami do diagnostyki in vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r.
Informacje do zamówienia: Centrifuge only, optional Cell Culture and Blood Tube packages are also available.
Cell Culture package includes TX400 rotor, set of four 400 ml buckets, set of four ClickSeal™ biocontainment lids, set of four 4×50 ml conical tube adapters, set of four 9×15 ml conical tube adapters.
Blood Tube package includes TX400 rotor, set of four 400 ml buckets, set of four ClickSeal™ biocontainment lids, set of four 19×5/7 ml blood tube and 14×10 ml blood tube adapters.