Ergonomically designed, the Thermo Scientific™ Multifuge X1/X1R Pro series of bench top centrifuges have a touch screen interface that enables easier programming for quicker results, and the ability to access and track all runs, rotor life and centrifuge health information for maximum versatility and power at every turn.
- System automatycznego blokowania rotora
- System aerozoszczelny ClickSeal™
- Technologia SMARTSpin™
- Oszczędność miejsca
- Energooszczędna
Bezpieczny system blokowania umożliwia łatwą instalację i wymianę wirników za pomocą przycisku. System oszczędza czas podczas przełączania się między aplikacjami. Łatwy dostęp do komory rotora zapewnia szybkie czyszczenie, zdrowsze środowisko pracy i dłuższą żywotność urządzenia.
Rozwiązanie bioizolacyjne zamykane na zatrzask; eliminuje zakrętki i skomplikowane klipsy. System umożliwia wygodne otwieranie/zamykanie jedną ręką, przyjazną w rękawiczkach. System posiada certyfikat CAMR™ w Porton Down w Wielkiej Brytanii.
Advanced rotor management system maximises acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option. Technology optimises safety and improves separations.
Kompaktowe wymiary blatu optymalizują obszar roboczy, ergonomiczna wysokość i zakrzywiona konstrukcja zapewniają łatwe ładowanie i rozładowywanie próbek oraz łatwe czyszczenie.
System oferuje do 40% oszczędności w zużyciu energii w przypadku standardowych protokołów przemysłowych, takich jak standardowa separacja krwi lub przetwarzanie probówek stożkowych.
Certyfikaty: Wirówki IVD wraz z komponentami są urządzeniami do diagnostyki in vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r.
Informacje do zamówienia: Centrifuge only, optional Cell Culture and Blood Tube packages are also available.
Cell Culture package includes TX400 rotor, set of four 400 ml buckets, set of four ClickSeal™ biocontainment lids, set of four 4×50 ml conical tube adapters, set of four 9×15 ml conical tube adapters.
Blood Tube package includes TX400 rotor, set of four 400 ml buckets, set of four ClickSeal™ biocontainment lids, set of four 19×5/7 ml blood tube and 14×10 ml blood tube adapters. EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 and 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC part 15.
Dodatkowe informacje: Rotors needs to order seperately.