Drukuj
Mieszadła magnetyczne o dużej objętości
Dostawca: VELP SCIENTIFIC
F203A0511 F203A0513 F203A0510 F203A0512
VELPF203A0511EA 3340 PLN
VELPF203A0511 VELPF203A0513 VELPF203A0510 VELPF203A0512
Mieszadła magnetyczne o dużej objętości
Mieszadła Mieszadła magnetyczne
Magnetic stirrers that guarantee continuous operation at both low and high speeds ensuring safety and resistance to chemical agents.
  • The brushless motor provides continuous operation with high liquid volumes at any speed
  • Premium power and long life span
  • Constant stirring from 40 to 1500 rpm (MSL 8 - 25) or from 20 to 1100 (MSL 50) with SpeedServo technology
  • Gentle start and low speed to protect samples
  • The control panel is protected from liquid spills
  • Resistant stainless steel plate are
  • Designed for a long lifespan and guaranteed with 2 years warranty
Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ MSL 25 MSL 8 MSL 8 Digital MSL 50
Speed range 40 - 1500 min⁻¹ 40 - 1500 min⁻¹ 40 - 1500 min⁻¹ 20 - 1000 min⁻¹
Environmentally Preferable
Max. stirring capacity H₂O 25 L 8 L 8 L 50 L
Wyświetlacz Digital Digital Digital
Wejście zasilania 9 W 4,5 W 5 W 10 W
Plate material Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Weight 1,8 kg 0,95 kg 0,95 kg 4 kg
Czasomierz 1 - 99h59 min 1 - 99h59 min 1 - 99h59 min
W×D×H 253×269×71 mm 168×183×60 mm 168×183×60 mm 354×369×77 mm
Dokładność 10 rpm 10 rpm 10 rpm 10 rpm