Drukuj
2-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC52478-10G PC52478-1G PC52478-5G
APOSPC52478-10GEA 2870 PLN
APOSPC52478-10G APOSPC52478-1G APOSPC52478-5G
2-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol ≥98%
2-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol
Formuła: C₁₁H₁₃F₃O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 2514941-96-7