Drukuj
4,4,4-Trifluoro-3-methyl-3-trimethylsilyloxybutan-2-one
Dostawca: Apollo Scientific
PC50974-1G PC50974-250MG
APOSPC50974-1GEA 2610 PLN
APOSPC50974-1G APOSPC50974-250MG
4,4,4-Trifluoro-3-methyl-3-trimethylsilyloxybutan-2-one
4,4,4-Trifluoro-3-methyl-3-trimethylsilyloxybutan-2-one
Formuła: C₈H₁₅F₃O₂Si
MW: 228.284 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32693997
Numer CAS: 2649323-00-0
Jednostka: 1993
ADR: 3 III