Drukuj
Enniatin Complex
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BIE9701-1MG BIE9701-5MG
APOSBIE9701-1MGEA 435 PLN
APOSBIE9701-1MG APOSBIE9701-5MG
Enniatin Complex
Enniatin Complex
Temp. topnienia: 120-128 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00214209
Numer CAS: 11113-62-5
Jednostka: 3462
ADR: 6.1,III