Drukuj
Benzyl 2-acetamido-6-O-benzyl-2-deoxy-4-O-beta-D-galactopyranosyl-alpha-D-glucopyranoside ≥97%
Dostawca: Apollo Scientific
BICL5022-25MG BICL5022-50MG BICL5022-100MG
APOSBICL5022-25MGEA 1680 PLN
APOSBICL5022-25MG APOSBICL5022-50MG APOSBICL5022-100MG
Benzyl 2-acetamido-6-O-benzyl-2-deoxy-4-O-beta-D-galactopyranosyl-alpha-D-glucopyranoside ≥97%
Benzyl 2-acetamido-6-O-benzyl-2-deoxy-4-O-beta-D-galactopyranosyl-alpha-D-glucopyranoside