VWR®, termometr trzpieniowy, kalibrowany, elektroniczny, stal nierdzewna, sonda 120 mm
Dostawca: VWR
VWR®
620-2200EA
321
PLN
620-2200
VWR®, termometr trzpieniowy, kalibrowany, elektroniczny, stal nierdzewna, sonda 120 mm
Termometry
Termometry cyfrowe