Drukuj
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-(4-Fluorophenyl)pentanoic acid
PC9990-1G PC9990-5G PC9990-10G
APOSPC9990-1GEA 667 PLN
APOSPC9990-1G APOSPC9990-5G APOSPC9990-10G
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Formuła: C₁₁H₁₃FO₂
Temp. topnienia: 73…79 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00800242
Numer CAS: 24484-22-8