Drukuj
3,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,5-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC9972-5G PC9972-25G PC9972-100G
APOSPC9972-5GEA 0 PLN
APOSPC9972-5G APOSPC9972-25G APOSPC9972-100G
3,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₃ClF₂O₂S
Temp. topnienia: 57…59 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02091378
Numer CAS: 210532-25-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II