Drukuj
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9956-100G PC9956-25G PC9956-5G
APOSPC9956-100GEA 240 PLN
APOSPC9956-100G APOSPC9956-25G APOSPC9956-5G
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene
Formuła: C₆H₃BrFNO₂
Temp. topnienia: 55…58 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055433
Numer CAS: 701-45-1