Drukuj
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Fluoropyridine-4-boronic acid, 2-Fluoro-4-pyridinylboronic acid
PC9954-1G PC9954-25G PC9954-5G
APOSPC9954-1GEA 110 PLN
APOSPC9954-1G APOSPC9954-25G APOSPC9954-5G
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Formuła: C₅H₅BFNO₂
MW: 140.91 g/mol
Temp. topnienia: 212 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04112534
Numer CAS: 401815-98-3