Drukuj
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9951-25G PC9951-100G PC9951-10G
APOSPC9951-25GEA 472 PLN
APOSPC9951-25G APOSPC9951-100G APOSPC9951-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile 99%
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile
Formuła: C₇H₃FN₂O₂
Temp. topnienia: 73…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973417
Numer CAS: 218632-01-0