Drukuj
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4'-Fluoro-1'-acetonaphthone, 1-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)ethanone, 1-(4-Fluoro-1-naphthyl)ethanone
PC9950-1G PC9950-25G PC9950-5G
APOSPC9950-1GEA 110 PLN
APOSPC9950-1G APOSPC9950-25G APOSPC9950-5G
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene 97%
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene
Formuła: C₁₂H₉FO
MW: 188.20 g/mol
Temp. Wrzenia: 164…166 °C/14mmHg
Temp. topnienia: 33…35 °C
Gęstość: 1.203 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134475
Numer CAS: 316-68-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-261-9