Drukuj
Benzyl-4-fluorophenyl ketone 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(4-Fluorophenyl)-2-phenylethanone
PC9944-100G PC9944-25G PC9944-5G
APOSPC9944-100GEA 2870 PLN
APOSPC9944-100G APOSPC9944-25G APOSPC9944-5G
Benzyl-4-fluorophenyl ketone 99%
Benzyl-4-fluorophenyl ketone
Formuła: C₁₄H₁₁FO
Temp. topnienia: 83…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017960
Numer CAS: 347-84-2