Drukuj
2,6-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9939-10G PC9939-25G PC9939-100MG PC9939-5G
APOSPC9939-10GEA 480 PLN
APOSPC9939-10G APOSPC9939-25G APOSPC9939-100MG APOSPC9939-5G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde 98%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formuła: C₈H₆F₂O₂
Temp. topnienia: 73…77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04114368
Numer CAS: 256417-10-4