Drukuj
5-Chloro-6-fluoro-1H-indole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9933-1G PC9933-5G
APOSPC9933-1GEA 1100 PLN
APOSPC9933-1G APOSPC9933-5G
5-Chloro-6-fluoro-1H-indole 97%
5-Chloro-6-fluoro-1H-indole
Formuła: C8H5ClFN
Temp. topnienia: 83 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01074495
Numer CAS: 169674-57-1