Drukuj
3-Fluoro-4-methylpyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9930-1G PC9930-5G PC9930-10G
APOSPC9930-1GEA 110 PLN
APOSPC9930-1G APOSPC9930-5G APOSPC9930-10G
3-Fluoro-4-methylpyridine
3-Fluoro-4-methylpyridine
Formuła: C₆H₆FN
Temp. Wrzenia: 135,6 °C/748mmHg
Gęstość: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04114226
Numer CAS: 399-88-2