Drukuj
5-Bromo-2,4-difluoroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9925-25G PC9925-5G
APOSPC9925-25GEA 218 PLN
APOSPC9925-25G APOSPC9925-5G
5-Bromo-2,4-difluoroaniline 98%
5-Bromo-2,4-difluoroaniline
Formuła: C₆H₄BrF₂N
Temp. topnienia: 25…29 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03426368
Numer CAS: 452-92-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III