Drukuj
2-Fluoro-3-(trifluorometylo)pirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9924-25G PC9924-5G PC9924-100G
APOSPC9924-25GEA 400 PLN
APOSPC9924-25G APOSPC9924-5G APOSPC9924-100G
2-Fluoro-3-(trifluorometylo)pirydyna 98%
2-Fluoro-3-(trifluorometylo)pirydyna
Formuła: C₆H₃F₄N
MW: 165.09 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973416
Numer CAS: 65753-52-8