Drukuj
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9923-100G PC9923-25G PC9923-5G
APOSPC9923-100GEA 1270 PLN
APOSPC9923-100G APOSPC9923-25G APOSPC9923-5G
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formuła: C₈H₄BrF₃O
Temp. Wrzenia: 95 °C/4mmHg
Temp. topnienia: 26…30 °C
Gęstość: 1,662 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191862
Numer CAS: 16184-89-7