Drukuj
2-Bromo-5-fluoropirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9922-25G PC9922-5G PC9922-1G
APOSPC9922-25GEA 168 PLN
APOSPC9922-25G APOSPC9922-5G APOSPC9922-1G
2-Bromo-5-fluoropirydyna 98%
2-Bromo-5-fluoropirydyna
Formuła: C₅H₃BrFN
Temp. Wrzenia: 80…83 °C/44mmHg
Temp. topnienia: 26…31 °C
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234011
Numer CAS: 41404-58-4