Drukuj
1,2-Dibromo-3-fluorobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9919-1G PC9919-25G PC9919-5G
APOSPC9919-1GEA 145 PLN
APOSPC9919-1G APOSPC9919-25G APOSPC9919-5G
1,2-Dibromo-3-fluorobenzene 98%
1,2-Dibromo-3-fluorobenzene
Formuła: C₆H₃Br₂F
Temp. topnienia: 15…20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368789
Numer CAS: 811711-33-8