Drukuj
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9918-25G PC9918-5G PC9918-100G
APOSPC9918-25GEA 464 PLN
APOSPC9918-25G APOSPC9918-5G APOSPC9918-100G
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzene 99%
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzene
Formuła: C₆H₃BrFNO₂
Temp. topnienia: 36…37 °C
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368788
Numer CAS: 886762-70-5