Drukuj
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9915-1G PC9915-25G PC9915-5G
APOSPC9915-1GEA 110 PLN
APOSPC9915-1G APOSPC9915-25G APOSPC9915-5G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile 97%
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
Formuła: C₈H₅BrFN
Temp. topnienia: 75…77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368341
Numer CAS: 105942-09-4
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III