Drukuj
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9912-10G PC9912-1G PC9912-5G
APOSPC9912-10GEA 1160 PLN
APOSPC9912-10G APOSPC9912-1G APOSPC9912-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₅F₃O₃
MW: 206.12 g/mol
Temp. topnienia: 191…193 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368783
Numer CAS: 328-69-8