Drukuj
3-Bromo-4-fluoroanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9908-5G PC9908-100G PC9908-25G
APOSPC9908-5GEA 73.1 PLN
APOSPC9908-5G APOSPC9908-100G APOSPC9908-25G
3-Bromo-4-fluoroanilina 98%
3-Bromo-4-fluoroanilina
Formuła: C₆H₅BrFN
Temp. Wrzenia: 124 °C/11mmHg
Temp. topnienia: 29…36 °C
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788559
Numer CAS: 656-64-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III