Drukuj
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Difluorophenylacetylene
PC9898-25G PC9898-5G PC9898-1G
APOSPC9898-25GEA 2600 PLN
APOSPC9898-25G APOSPC9898-5G APOSPC9898-1G
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene 97%
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene
Formuła: C₈H₄F₂
Temp. Wrzenia: 123…124 °C
Gęstość: 1,163 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039982
Numer CAS: 151361-87-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III