Drukuj
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bismuth triflate, Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
PC9890-100G PC9890-25G PC9890-5G
APOSPC9890-100GEA 1220 PLN
APOSPC9890-100G APOSPC9890-25G APOSPC9890-5G
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₃BiF₉O₉S₃
MW: 656.19 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093669
Numer CAS: 88189-03-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III