Drukuj
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC9878-1G PC9878-25G PC9878-5G
APOSPC9878-1GEA 110 PLN
APOSPC9878-1G APOSPC9878-25G APOSPC9878-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
Formuła: C₆H₂ClF₃IN
MW: 307.44 g/mol
Temp. topnienia: 126…127 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862099
Numer CAS: 505084-55-9