Drukuj
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9872-25G PC9872-5G
APOSPC9872-25GEA 2110 PLN
APOSPC9872-25G APOSPC9872-5G
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt 97%
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt
Formuła: C₁₅H₈F₆Na₂O₂
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038262
Numer CAS: 74938-83-3