Drukuj
1-Fluorobutane
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9870-25G PC9870-5G
APOSPC9870-25GEA 2550 PLN
APOSPC9870-25G APOSPC9870-5G
1-Fluorobutane
1-Fluorobutane
Formuła: C₄H₉F
Temp. Wrzenia: 32 °C/745mmHg
Gęstość: 0,776 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039288
Numer CAS: 2366-52-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,I