Drukuj
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9869-5G PC9869-1G PC9869-25G
APOSPC9869-5GEA 580 PLN
APOSPC9869-5G APOSPC9869-1G APOSPC9869-25G
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 97%
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole
Formuła: C₄H₃F₃N₂
Temp. topnienia: 148…151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458860
Numer CAS: 33468-69-8