Drukuj
Tetrafluorobenzene-1,3-diol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9866-5G PC9866-500MG
APOSPC9866-5GEA 1390 PLN
APOSPC9866-5G APOSPC9866-500MG
Tetrafluorobenzene-1,3-diol 97%
Tetrafluorobenzene-1,3-diol
Formuła: C₆H₂F₄O₂
MW: 182.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 217…218 °C
Temp. topnienia: 95…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040202
Numer CAS: 16840-25-8