2,2-Difluoro-2-phenylacetonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
PC9863-100MG
PC9863-1G
APOSPC9863-100MGEA
110
PLN
APOSPC9863-100MG
APOSPC9863-1G
2,2-Difluoro-2-phenylacetonitrile 95%
2,2-Difluoro-2-phenylacetonitrile
Formuła:
C₈H₅F₂N Temp. Wrzenia: 94…95 °C/98mmHg Temp. Zapłonu: 54 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD07784286 Numer CAS: 2002-72-4 Jednostka: 3275 ADR: 6.1+3,II |