Drukuj
3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9862-100G PC9862-25G PC9862-250G PC9862-500G PC9862-1KG
APOSPC9862-100GEA 160 PLN
APOSPC9862-100G APOSPC9862-25G APOSPC9862-250G APOSPC9862-500G APOSPC9862-1KG
3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluen 97%
3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluen
Formuła: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270.01 g/mol
Numer MDL: MFCD03788719
Numer CAS: 630125-49-4