Drukuj
2H-Perfluoro-5,8,11-trimethyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9855-25G PC9855-5G PC9855-1G
APOSPC9855-25GEA 911 PLN
APOSPC9855-25G APOSPC9855-5G APOSPC9855-1G
2H-Perfluoro-5,8,11-trimethyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane 97%
2H-Perfluoro-5,8,11-trimethyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane
Formuła: C₁₄HF₂₉O₄
Temp. Wrzenia: 192…195 °C
Temp. topnienia: –115 °C
Gęstość: 1,723 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054717
Numer CAS: 26738-51-2