Drukuj
3-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid, 2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC9853-25G PC9853-5G PC9853-1G
APOSPC9853-25GEA 725 PLN
APOSPC9853-25G APOSPC9853-5G APOSPC9853-1G
3-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 98%
3-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Starting material for preparation of benzoisothiazolone & dithiobis(benzamide) antimicrobials.
Formuła: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
Temp. topnienia: 157…160 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00274210
Numer CAS: 313-12-2