Drukuj
2,6-Difluoro-4-nitrophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9845-1G PC9845-5G PC9845-25G
APOSPC9845-1GEA 160 PLN
APOSPC9845-1G APOSPC9845-5G APOSPC9845-25G
2,6-Difluoro-4-nitrophenol 98%
2,6-Difluoro-4-nitrophenol
Formuła: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175.0900 g/mol
Temp. topnienia: 99.7…100.7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07366521
Numer CAS: 658-07-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III