Drukuj
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9836-1G PC9836-5G
APOSPC9836-1GEA 437 PLN
APOSPC9836-1G APOSPC9836-5G
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formuła: C₆H₇F₃O₂
Temp. Wrzenia: 76 °C/14mmHg
Temp. topnienia: 24…26 °C
Gęstość: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03425197
Numer CAS: 277756-45-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III