Drukuj
2,2-Difluoropropionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2-Difluoropropanoic acid
PC9834-1G PC9834-25G PC9834-5G
APOSPC9834-1GEA 110 PLN
APOSPC9834-1G APOSPC9834-25G APOSPC9834-5G
2,2-Difluoropropionic acid 97%
2,2-Difluoropropionic acid
Formuła: C₃H₄F₂O₂
MW: 110.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 140…141 °C
Temp. topnienia: 36…45 °C
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03093764
Numer CAS: 373-96-6