Drukuj
4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC9833-1G PC9833-5G
APOSPC9833-1GEA 725 PLN
APOSPC9833-1G APOSPC9833-5G
4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₈H₃F₆NO₂
MW: 259.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 103…104 °C/18mmHg
Temp. topnienia: 23…25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00728841
Numer CAS: 1978-20-7