Drukuj
2-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9826-1G PC9826-25G PC9826-5G
APOSPC9826-1GEA 110 PLN
APOSPC9826-1G APOSPC9826-25G APOSPC9826-5G
2-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%
2-Amino-3-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₅FN₂
MW: 136.13 g/mol
Temp. topnienia: 79…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368774
Numer CAS: 115661-37-5