Drukuj
5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4,5-Trifluorophenylacetylene
PC9819-1G PC9819-5G PC9819-25G
APOSPC9819-1GEA 334 PLN
APOSPC9819-1G APOSPC9819-5G APOSPC9819-25G
5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene
5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene
Formuła: C₈H₃F₃
MW: 156.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 53…54 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458177
Numer CAS: 158816-55-8
Jednostka: 1993
ADR: 3 III