Drukuj
1,3-Difluoro-5-nitrobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9813-25G PC9813-1G PC9813-5G
APOSPC9813-25GEA 319 PLN
APOSPC9813-25G APOSPC9813-1G APOSPC9813-5G
1,3-Difluoro-5-nitrobenzene
1,3-Difluoro-5-nitrobenzene
Formuła: C₆H₃F₂NO₂
Temp. Wrzenia: 176…177 °C
Temp. topnienia: 17 °C
Gęstość: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012142
Numer CAS: 2265-94-3
Numer WE (dawny EINECS): 218-867-0