Drukuj
2-Bromo-5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Fluoro-2-hydroxyphenacyl bromide
PC9804-1G PC9804-5G PC9804-25G
APOSPC9804-1GEA 145 PLN
APOSPC9804-1G APOSPC9804-5G APOSPC9804-25G
2-Bromo-5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
2-Bromo-5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formuła: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.0345 g/mol
Temp. topnienia: 87…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094564
Numer CAS: 126581-65-5
Jednostka: 3335
ADR: 9 III