Drukuj
1H,1H-Trikozafluoro-1-dodekanol 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9798-100G PC9798-25G PC9798-5G
APOSPC9798-100GEA 0 PLN
APOSPC9798-100G APOSPC9798-25G APOSPC9798-5G
1H,1H-Trikozafluoro-1-dodekanol 96%
1H,1H-Trikozafluoro-1-dodekanol
Formuła: C₁₂H₃F₂₃O
Temp. Wrzenia: 133 °C/30mmHg
Temp. topnienia: 111…113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153235
Numer CAS: 423-65-4