Drukuj
Methyl undecafluorohexanoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Undecafluorohexanoic Acid Methyl Ester, Perfluorohexanoic Acid Methyl Ester, Methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoate, Methyl Perfluorohexanoate
PC9788-25G PC9788-5G
APOSPC9788-25GEA 743 PLN
APOSPC9788-25G APOSPC9788-5G
Methyl undecafluorohexanoate 97%
Methyl undecafluorohexanoate
Formuła: C₇H₃F₁₁O₂
Temp. Wrzenia: 121 °C
Gęstość: 1,579 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06200802
Numer CAS: 424-18-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,II