Drukuj
4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9784-1G PC9784-25G PC9784-5G
APOSPC9784-1GEA 124 PLN
APOSPC9784-1G APOSPC9784-25G APOSPC9784-5G
4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
4-Fluoropiperidine hydrochloride
Formuła: C₅H₁₁ClFN
Temp. topnienia: 161…167 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03452786
Numer CAS: 57395-89-8