Drukuj
Kwas 3-Fluorosalicylowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9781-1G PC9781-25G PC9781-5G
APOSPC9781-1GEA 110 PLN
APOSPC9781-1G APOSPC9781-25G APOSPC9781-5G
Kwas 3-Fluorosalicylowy 99%
Kwas 3-Fluorosalicylowy
Formuła: C₇H₅FO₃
MW: 156.11 g/mol
Temp. topnienia: 146…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153167
Numer CAS: 341-27-5